Principaux documents
389889
Sigma-Aldrich
2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
1 G
71,80 $
5 G
122,00 $
71,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
71,80 $
5 G
122,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Beilstein:
125644
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
pb
80 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Densité
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc2OCOc12
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Clé InChI
QZMQKPGVXNSITP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Barnali Naskar et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 20(12), 1630-1639 (2019-04-16)
Fluorescent chemosensors with aggregation induced emission enhancement (AIEE) emerge as promising tools in the field of sensing materials. Herein, we report the design, synthesis and applicability of a Schiff base chemosensor 1-(benzo[1,3]dioxol-4-ylmethylene-hydrazonomethyl)-naphthalen-2-ol (Hbdhn) of AIE characteristics that exhibits highly effective