Principaux documents
8.14653
Sigma-Aldrich
Formamidine acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Formamidine acetate
100 G
141,00 $
500 G
376,00 $
141,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
141,00 $
500 G
376,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH4N2 · xC2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.06 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
222-442-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
141,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
565 °C
Puissance
2510 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
Pf
156-160 °C
Solubilité
832 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]C=N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
Clé InChI
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colourless to yellowish powder
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable