Documents
373788
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Synonyme(s) :
Bi(TMHD)2
About This Item
Formule linéaire :
Bi(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
758.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
89-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Bi](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable