366633
1-(Phenylsulfonyl)indole
98%
Synonyme(s) :
1-(Benzenesulfonyl)indole, Benzenesulfonic acid indolide, NSC 237040, NSC 683530
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
78-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=S(=O)(c1ccccc1)n2ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H11NO2S/c16-18(17,13-7-2-1-3-8-13)15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)15/h1-11H
Clé InChI
VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Antiplasmodial agents
- Antifungal agents
- Anti HIV-1 agents
- Agonists of the histamine H4 receptor
- Antibacterial agents
- Camalexin analogs
- CDK inhibitors and cytotoxic agents
- Histone Deacetylase inhibitors
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable