Key Documents
366366
Sigma-Aldrich
(S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
97%
Synonyme(s) :
L-Pyroglutaminol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro Beilstein :
80670
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +30°, c = 2 in ethanol
Pf
79-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Application
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)