Principaux documents
302767
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
96%
Synonyme(s) :
N-Methyl-L-prolinol, (S)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
5 G
112,00 $
25 G
302,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
112,00 $
25 G
302,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Beilstein:
79851
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Activité optique
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
pb
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
VCOJPHPOVDIRJK-LURJTMIESA-N
Application
Precursor to phosphine ligands for catalytic asymmetric Grignard cross-coupling reactions.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Dan Loewenthal et al.
Archives of toxicology, 94(11), 3751-3757 (2020-07-29)
We present a simple method for chiral separation and analysis of organophosphorus nerve agents and apply it to monitor the enantioselective blood elimination kinetics of sarin in-vitro. The method is implemented in standard reverse phase LC-MS operating conditions, relieving the
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2195-2195 (1983)
Articles
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.