479179
(S)-(−)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
97%
Synonyme(s) :
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactam
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]23/D −43°, c = 1 in ethanol
Pf
156-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@@H]1CNC(=O)C1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
IOGISYQVOGVIEU-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
- Biologically significant pyrrolo[1,2:1′,2′]azepino[5,6-b]indole derivatives.
- Substituted azepanes by reacting with various aldehydes via photochemical [5+2] cycloaddition.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable