Principaux documents
365386
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
Diisopropylcarbamic chloride, Diisopropylcarbamyl chloride, N,N-Bis(1-methylethyl)carbamic chloride
5 G
90,80 $
25 G
305,00 $
90,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
90,80 $
25 G
305,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Beilstein:
1754834
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
90-93 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
57-59 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H14ClNO/c1-5(2)9(6(3)4)7(8)10/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride may be used in the preparation of:
  • 1-aryl-1-alkenyl N,N-diisopropylcarbamates[1]
  • 1,3-diphenylallyl carbamate[2]
  • (Z)-1,3-diphenyl-1-propenyl N,N-diisopropylcarbamate[2]
  • (R)-1-(2-methoxy-4-methylphenyl)ethyl diisopropyl-carbamate[3]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Asymmetric ?-Deprotonation and Substitution Reactions of (Z)-1, 3-Diphenyl-1-propenyl N, N-Diisopropylcarbamate.
Reuber J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 14, 3017-3025 (2005)
Stereoselective Intermolecular Carbolithiation of Open-Chain and Cyclic 1-Aryl-1-alkenyl N,N-Diisopropylcarbamates Coupled with Electrophilic Substitution. Observation of p-Carboxylation in a Benzyllithium Derivative.
Peters JG, et al.
Synthesis, 03, 0381-0292 (2002)
The total synthesis of (-)-aplysin via a lithiation-borylation-propenylation sequence.
Fletcher CJ, et al.
Tetrahedron, 68(23), 7598-7604 (2012)