Principaux documents
C67605
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
95%
10 G
162,00 $
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
162,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13ClN2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
160-163 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Clc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Clé InChI
GUTWDZXWTKMXPI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable