359785
8-Quinolinethiol hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
8-Mercaptoquinoline hydrochloride, Thiooxine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, dark orange-brown
Chaîne SMILES
Cl[H].Sc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NS.ClH/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;1H
Clé InChI
RWBSBQAUAJSGHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable