136255
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
99%
Synonyme(s) :
2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, Menidazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
251-255 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable