304484
6-Hydroxyquinoline
95%
Synonyme(s) :
6-Quinolinol, 6-Hydroxyquinoline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
188-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
Clé InChI
OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable