310891
10-Bromo-1-decanol
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Decamethylene bromohydrin
159,00 $
About This Item
159,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
165-169 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
Clé InChI
LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter