Principaux documents
358908
Sigma-Aldrich
Tritylpyridinium tetrafluoroborate
96%
Synonyme(s) :
1-(Triphenylmethyl)pyridinium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H20BF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.23
Beilstein:
3834611
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
175-181 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)[n+]4ccccc4
InChI
1S/C24H20N.BF4/c1-5-13-21(14-6-1)24(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)25-19-11-4-12-20-25;2-1(3,4)5/h1-20H;/q+1;-1
Clé InChI
PBUNNYDYPYZWML-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable