Principaux documents
53166
Sigma-Aldrich
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate
≥99.0% (HPLC)
5 G
476,00 $
476,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
476,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
476,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (HPLC)
Impuretés
≤1.0% water
≤100 mg/kg halogene (as chloride)
Groupe fonctionnel
phosphine
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21O3PS/c22-26(23,24)18-10-17-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1-9,11-16H,10,17-18H2
Clé InChI
CHVFGCXPLGAAQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate is a zwitterionic, sulfonic acid-functionalized ionic liquid.[1]
Application
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate has been used as a zwitterion to study its effect on the work function of indium tin oxide (ITO) in inverted polymer solar cells (PSCs).[2] It can be used in the preparation of triphenyl-(3-sulfopropyl)phosphonium phosphotungstate, an efficient green catalyst for esterification reactions.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Highly efficient, inverted polymer solar cells with indium tin oxide modified with solution-processed zwitterions as the transparent cathode.
Sun K, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 4(4), 2009-2017 (2012)
Task-Specific Ionic Liquids
Aldrich Chemfiles, 5(6), 17-17 (2006)
Phosphotungstic acid salt of triphenyl (3-sulfopropyl) phosphonium: An efficient and reusable solid catalyst for esterification.
Zhang W, et al.
Catalysis Communications, 11(3), 151-154 (2009)
Articles
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.