349852
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphonium bromide
97%
Synonyme(s) :
NSC 269919
275,00 $
About This Item
275,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
165-167 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phosphine
Chaîne SMILES
[Br-].CCOC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-2-26-24(25)19-12-20-27(21-13-6-3-7-14-21,22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h3-11,13-18H,2,12,19-20H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JPZMNVPVVYVXAD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Asymmetric synthesis of antihypercholesterolemic ezetimibe via Wittig reaction
- Wittig reactions
- As a reactant in the synthesis of spirocyclic GPR119 agonists.[1]
- In the synthesis of cyclic acetal intermediate of azadirachtin, a terpenoid found in the neem tree Azadirachta indica.[2]
- To prepare a catechin metabolite named 5-(3,4,5-trihydroxyphenyl)valeric acid.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable