347590
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]ethanol
≥99%
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
solid
Pf
54-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)10-5-3-9(4-6-10)7-8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable