8.22040
N,N-Dimethyl-p-toluidine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene
36,60 $
About This Item
36,60 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
oil
Température d'inflammation spontanée
425 °C
Puissance
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
215 °C/1013 hPa
Pf
-15 °C
Température de transition
flash point 76 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Application
- Zinc catalysed electrophilic C–H borylation of heteroarenes: This article explores a zinc-catalyzed process for borylation of heteroarenes using N,N-dimethyl-p-toluidine (Grundy et al., 2021).
- C–H bond sulfonylation of anilines with the insertion of sulfur dioxide under metal-free conditions: Details a sulfonylation reaction involving N,N-dimethyl-p-toluidine under metal-free conditions (Zhou et al., 2018).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.935 - 0.937
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Reproductive organs
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup