Principaux documents
344710
Sigma-Aldrich
Nitronium hexafluoroantimonate
About This Item
Formule linéaire :
NO2SbF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme:
powder
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[N+]=O.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO2.Sb/c;;;;;;2-1-3;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Clé InChI
OFNJLTRMKNMFSW-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable