344508
Cyclopentene
96%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylacetyl chloride
Produits recommandés
Pression de vapeur
20.89 psi ( 55 °C)
6.11 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
743 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
44-46 °C (lit.)
Pf
−135 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.535 g/L at 25 °C
Densité
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CC=CC1
InChI
1S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H2
Clé InChI
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-29.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves