Documents
253170
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydrofuran
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Numéro Beilstein :
103174
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
66-67 °C (lit.)
Densité
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1OCC=C1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
Clé InChI
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Adsorption and thermal chemistry of 2,5-dihydrofuran on Pd (111) has been studied by high-resolution electron energy loss spectroscopy and temperature-programmed desorption. Free jet millimetre wave spectrum of the 2,5-dihydrofuran-argon molecular complex has been investigated in the frequency range 60-78GHz.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Free jet absorption millimetre wave spectrum of the 2, 5-dihydrofuran-argon adduct.
CAMINATI BW, et al.
Molecular Physics, 91(4), 663-668 (1997)
Clay M Horiuchi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(16), 13320-13332 (2010-08-11)
High-resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS) and temperature-programmed desorption (TPD) were used to study the adsorption and thermal chemistry of 2,3-dihydrofuran (2,3-DHF) and 2,5-dihydrofuran (2,5-DHF) on Pd(111). The results, paired with earlier computational results, indicate that 2,3-DHF and 2,5-DHF both