Principaux documents
341339
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid 1,3-propanediol ester
99%
Synonyme(s) :
2-Phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid glycol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
pb
106 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11BO2/c1-2-5-9(6-3-1)10-11-7-4-8-12-10/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clé InChI
QLWMDSAMEIJLQB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1