Principaux documents
340677
Sigma-Aldrich
Lithium phenylacetylide solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
(Phenylethynyl)lithium
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C≡CLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.91 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
[Li]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.Li/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H;
Clé InChI
QQONVLVTCMNCTJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter