339644
Triethoxymethylsilane
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Methyltriethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
11 mmHg ( 20 °C)
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.383 (lit.)
Point d'ébullition
141-143 °C (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.