338605
Methyl 3-hydroxy-5-isoxazolecarboxylate
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
160-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(O)no1
InChI
1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
BBFWUUBQSXVHHZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable