456128
4-Imidazolecarboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
5-Imidazolecarboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
174-177 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Clé InChI
ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Synthesis of new donor-Π-acceptor (D-Π-A) type dye.
- Preparation of ethyl, n-dodecyl and n-hexadecyl esters of urocanic acid (4-imidazoleacrylic acid).
- Fabrication of colorimetric chemosensor.
- Synthesis of chiral nickel(II) complex, [Ni(II)H3L](ClO4)2, having an achiral ligand H3L (tris{2-(4-imidazolyl)methyliminoethyl}amine).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable