Principaux documents
790419
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
Synonyme(s) :
(1-Ethoxyformimidoyl)formic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-2-iminoacetic acid ethyl ester, Ethyl 1-carbethoxyformimidate, Ethyl carboethoxyformidimate, Ethyl ethoxycarbonylformimidate, Ethyl ethoxyiminoacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.426
Densité
1.042 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N=C(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
162.3 °F
Point d'éclair (°C)
72.4 °C