337013
3-Bromo-4-fluorotoluene
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
pb
169 °C/756 mmHg (lit.)
Densité
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES
Cc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
QLRKALMVPCQTMU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter