Documents
333069
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5143 (lit.)
Point d'ébullition
85-87 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)4-2-1-3-5(9)6(4)10/h1-3H
Clé InChI
CDCFERWURRNLLA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Difluorobenzoyl chloride was used in the preparation of N-(6-chloro-5-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)-2,3-difluorobenzamide.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter