33220
Cadaverine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
1,5-Diaminopentane dihydrochloride, 1,5-Pentanediamine dihydrochloride, Pentamethylenediamine dihydrochloride
193,00 $
About This Item
193,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
powder
Pf
260-262 °C (lit.)
~260 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
Clé InChI
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable