331589
Diphenylacetyl chloride
90%, technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
solid
pb
175-176 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clé InChI
MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges