331074
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Synonyme(s) :
2-[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethanol
553,00 $
About This Item
553,00 $
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4390 (lit.)
pb
207 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
ketal
Chaîne SMILES
CC1(C)OC[C@@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
YYEZYENJAMOWHW-ZCFIWIBFSA-N
Catégories apparentées
Application
- To introduce a chiral center selectively in the carbon chain C10 during the total synthesis of protectin D1.[1]
- As a starting material in the total synthesis of an anti-diabetic molecule cytopiloyne.[2]
- As a starting material in the preparation of 4-15N-amino-2-butane-1,2-diol, which is used to synthesize 15N-labeled oligodeoxynucleotides.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter