Documents
571326
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +2°, c = 1% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.4380 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
YYEZYENJAMOWHW-LURJTMIESA-N
Application
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation (prop-2-ynyloxy)ethyl-tethered dioxolanes via O-propargylation. It may also be used as an intermediate in the total synthesis of rugulactone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Asymmetric total synthesis of rugulactone, an a-pyrone from Cryptocarya rugulosa.
Allais F, et al.
Synthesis, 2010(16), 2787-2793 (2010)
Gold-catalyzed direct cycloketalization of acetonide-tethered alkynes in the presence of water.
Alcaide B, et al.
Tetrahedron, 68(46), 9391-9396 (2012)