Principaux documents
330256
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(NO2)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Beilstein:
1959078
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
132-135 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
nitro
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Application
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable