Documents
646393
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-nitroacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(OH)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable