278394
3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol
98%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyl-1-hexyne-3-ol, 3,5-Dimethylhexyn-3-ol
72,60 $
About This Item
72,60 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.34 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
150-151 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)(O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-5-8(4,9)6-7(2)3/h1,7,9H,6H2,2-4H3
Clé InChI
NECRQCBKTGZNMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1-hexen-3-ol via one-pot palladium-mediated hydrostannylation/Stille cross-coupling.[3]
- 3,5-dimethyl-1-hexyn-3-acetate via esterification with acetic anhydride in a neutral ionic liquid (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate).[4]
- 3,5-Dimethyl-3-hydroxy-1-hexen-1-yl benzoate via anti-Markovnikov addition of benzoic acid.[5]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.