180343
trans,trans-2,4-Hexadienal
95%
Synonyme(s) :
Sorbaldehyde, Sorbic aldehyde
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
69 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
Clé InChI
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67.77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter