Principaux documents
322342
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
98%
5 G
107,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
107,00 $
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
pb
88 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1cc(F)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9FO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter