235210
(1R,2S)-(−)-N-Methylephedrine
99%
Synonyme(s) :
(−)-(1R,2S)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (−)-N-Methylephedrine, [R-(R*,S*)]-α-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol
197,00 $
About This Item
197,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]21/D −29.2°, c = 5 in methanol
Pf
86-88 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m0/s1
Clé InChI
FMCGSUUBYTWNDP-ONGXEEELSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable