857335
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride, (1S,2R)-(+)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, D-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Activité optique
[α]23/D +34.3°, c = 5 in H2O
Pf
218-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
Clé InChI
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Description générale
Application
Certificats d'analyse (COA)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique