Principaux documents
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
97%
10 G
55,70 $
50 G
188,00 $
55,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
55,70 $
50 G
188,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable