306738
1,2-Benzenedimethanethiol
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
pb
160 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
43-45 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiol
Chaîne SMILES
SCc1ccccc1CS
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
NNJWFWSBENPGEY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup