494275
Chloroforme-d
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Deutérochloroforme
88,10 $
About This Item
88,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.96 atom % D
Essai
≥99.00%
Forme
liquid
Contient
0.03 % (v/v) TMS
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
60.9 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves