Documents
304344
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(I)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C7H3ClF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter