29744-U
Carbotrap® 217 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Carbotrap® 217
About This Item
Produits recommandés
product name
Carbotrap® 217, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Matériaux
stainless steel TD tube
Agence
EPA TO-14 (Air Toxics)
EPA TO-17
Gamme de produits
Carbotrap®
Caractéristiques
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Carbotrap® 217 (Packed with Carbotrap B and Carboxen-1000)
Carbotrap® carbon molecular sieve (CMS)
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Autre catégorie plus écologique
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)