Principaux documents
697877
Sigma-Aldrich
Tetramethyl(n-propyl)cyclopentadiene
97%
1 G
43,80 $
43,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
43,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
43,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Densité
0.811 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F
Point d'éclair (°C)
71.1 °C