Principaux documents
18241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamine
1 G
183,00 $
5 G
484,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
183,00 $
5 G
484,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Activité optique
[α]/D −5.5±1°, neat
Densité
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<69.8 °F
Point d'éclair (°C)
< 21 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter