Principaux documents
8.01632
Sigma-Aldrich
Benzil
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzil, Dibenzoyl
5 G
41,60 $
250 G
96,90 $
41,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 G
41,60 $
250 G
96,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
205-157-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 128 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Puissance
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
95 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1