301272
2-Bromoacetamide
98%
Synonyme(s) :
α-Bromoacetamide
99,50 $
About This Item
99,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
87-91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
bromo
Chaîne SMILES
NC(=O)CBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges