17000
Acide bromoacétique
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyme(s) :
α-Bromoacetic acid, Monobromoacetic acid
78,20 $
About This Item
78,20 $
Produits recommandés
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
solid
Impuretés
≤1% dibromoacetic acid (1H-NMR)
pb
208 °C (lit.)
Pf
46-49 °C
47-49 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 10%, clear, colorless
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
NC(=O)C=C
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clé InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges